2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921640-1G OR921640-250MG
APOSOR921640-1GEA 4040 DKK
APOSOR921640-1G APOSOR921640-250MG
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol 95%
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol
Formel: C₈H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13183972
CAS-nummer: 101257-32-3