Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921618-1G OR921618-250MG OR921618-5G
APOSOR921618-1GEA 2980 DKK
APOSOR921618-1G APOSOR921618-250MG APOSOR921618-5G
Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formel: C₇H₁₀O
Kogepunkt: 91 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09866571
CAS-nummer: 5771-58-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III