Diisobutyl ether 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Isobutyl Ether
OR921593-25G OR921593-5G
APOSOR921593-25GEA 0 DKK
APOSOR921593-25G APOSOR921593-5G
Diisobutyl ether 95%
Diisobutyl ether
Formel: C₈H₁₈O
Molekylvægt: 130.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008935
CAS-nummer: 628-55-7