Nitrilotrieddikesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid
OR921592-2.5KG OR921592-500G
APOSOR921592-2.5KGEA 2920 DKK
APOSOR921592-2.5KG APOSOR921592-500G
Nitrilotrieddikesyre 99%
Nitrilotrieddikesyre
Formel: C₆H₉NO₆
Molekylvægt: 191.14 g/mol
Kogepunkt: 498
Smeltepunkt: 242
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004287
CAS-nummer: 139-13-9
Merck Index: 12,06675