3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Amino-6-methylpicolinonitrile
OR921514-1G OR921514-250MG
APOSOR921514-1GEA 447 DKK
APOSOR921514-1G APOSOR921514-250MG
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine 95%
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine
Formel: C₇H₇N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062828
CAS-nummer: 1079054-78-6