5-Phenyl-o-toluidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921484-1G OR921484-5G
APOSOR921484-1GEA 698 DKK
APOSOR921484-1G APOSOR921484-5G
5-Phenyl-o-toluidine 95%
5-Phenyl-o-toluidine
Formel: C₁₃H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00270126
CAS-nummer: 80938-67-6