2,3-Dimethylaniline hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921368-100G OR921368-500G
APOSOR921368-100GEA 2270 DKK
APOSOR921368-100G APOSOR921368-500G
2,3-Dimethylaniline hydrochloride 97%
2,3-Dimethylaniline hydrochloride
Formel: C₈H₁₁N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054332
CAS-nummer: 5417-45-8