tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR921343-25G OR921343-10G OR921343-5G
APOSOR921343-25GEA 644 DKK
APOSOR921343-25G APOSOR921343-10G APOSOR921343-5G
tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate 95%
tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Formel: C₉H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827541
CAS-nummer: 145549-76-4