1,2-Diethoxyethan 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
OR921322-100G OR921322-1KG OR921322-500G
APOSOR921322-100GEA 933 DKK
APOSOR921322-100G APOSOR921322-1KG APOSOR921322-500G
1,2-Diethoxyethan 95%
1,2-Diethoxyethane
Formel: C₆H₁₄O₂
Molekylvægt: 118.18 g/mol
Kogepunkt: 121 °C/760mmHg
Smeltepunkt: –74 °C
Massefylde: 0.842 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 19 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009253
CAS-nummer: 629-14-1
UN nummer: 1153
ADR: 3 II