2-Methylbutyraldehyd 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR921296-100G OR921296-25G
APOSOR921296-100GEA 1160 DKK
APOSOR921296-100G APOSOR921296-25G
2-Methylbutyraldehyd 95%
2-Methylbutyraldehyd
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 90…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006984
CAS-nummer: 96-17-3
UN nummer: 3371
ADR: 3,II