2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921289-1G
OR921289-25G
OR921289-5G
APOSOR921289-1GEA
933
DKK
APOSOR921289-1G
APOSOR921289-25G
APOSOR921289-5G
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran 95%
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran
Formel:
C₉H₁₇ClO₂ Molekylvægt: 192.68 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00142812 CAS-nummer: 41302-05-0 |