6-Methyl-5-nitroisoquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921242-1G OR921242-250MG
APOSOR921242-1GEA 665 DKK
APOSOR921242-1G APOSOR921242-250MG
6-Methyl-5-nitroisoquinoline 95%
6-Methyl-5-nitroisoquinoline
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848649
CAS-nummer: 188121-31-5