4-Chlorothiophene-2-methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921216-1G OR921216-250MG
APOSOR921216-1GEA 6050 DKK
APOSOR921216-1G APOSOR921216-250MG
4-Chlorothiophene-2-methanol 95%
4-Chlorothiophene-2-methanol
Formel: C₅H₅ClOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17016116
CAS-nummer: 233280-30-3