trans-3-Hexenedioic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: trans-beta-Hydromuconic Acid, trans-2-Butene-1,4-dicarboxylic Acid, Dihydromuconic Acid, Hex-3-enedioic acid
OR921177-25G OR921177-5G
APOSOR921177-25GEA 2250 DKK
APOSOR921177-25G APOSOR921177-5G
trans-3-Hexenedioic acid 95%
trans-3-Hexenedioic acid
Formel: C₆H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002785
CAS-nummer: 4436-74-2