3,5-Diisopropylpyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Diisopropyl-1H-pyrazole
OR921043-1G OR921043-25G OR921043-5G
APOSOR921043-1GEA 458 DKK
APOSOR921043-1G APOSOR921043-25G APOSOR921043-5G
3,5-Diisopropylpyrazole
3,5-Diisopropylpyrazole
Formel: C₉H₁₆N₂
Smeltepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671516
CAS-nummer: 17536-00-4