S-Sodium ethanethiosulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921031-100G OR921031-25G OR921031-5G
APOSOR921031-100GEA 3220 DKK
APOSOR921031-100G APOSOR921031-25G APOSOR921031-5G
S-Sodium ethanethiosulphonate 95%
S-Sodium ethanethiosulphonate
Formel: C₂H₆O₂S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 31999-88-9