1,3-Diethoxybenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920967-25G OR920967-5G
APOSOR920967-25GEA 366 DKK
APOSOR920967-25G APOSOR920967-5G
1,3-Diethoxybenzen 97%
1,3-Diethoxybenzen
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015145
CAS-nummer: 2049-73-2