9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920820-25G OR920820-5G
APOSOR920820-25GEA 5010 DKK
APOSOR920820-25G APOSOR920820-5G
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonene 98%
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonene
Formel: C₈H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00086420
CAS-nummer: 637-90-1