2,4,6-Trimethoxypyrimidin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920795-1G OR920795-5G
APOSOR920795-1GEA 273 DKK
APOSOR920795-1G APOSOR920795-5G
2,4,6-Trimethoxypyrimidin 95%
2,4,6-Trimethoxypyrimidine
Formel: C₇H₁₀N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00829225
CAS-nummer: 13106-85-9