2-Amino-3,3-dimethylbutan 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920743-1G OR920743-5G
APOSOR920743-1GEA 907 DKK
APOSOR920743-1G APOSOR920743-5G
2-Amino-3,3-dimethylbutan 95%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Formel: C₆H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008078
CAS-nummer: 3850-30-4