Benzylchloracetat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920707-100G OR920707-25G
APOSOR920707-100GEA 1170 DKK
APOSOR920707-100G APOSOR920707-25G
Benzylchloracetat 98%
Benzylchloracetat
Formel: C₉H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00157062
CAS-nummer: 140-18-1