3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR920692-100G OR920692-25G OR920692-5G
APOSOR920692-100GEA 4050 DKK
APOSOR920692-100G APOSOR920692-25G APOSOR920692-5G
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol
Formel: C₇H₁₇NO
Kogepunkt: 69 °C/15mmHg
Massefylde: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059879
CAS-nummer: 19059-68-8
EINECS: 242-791-7
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,III