2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR920675-1G OR920675-5G
APOSOR920675-1GEA 0 DKK
APOSOR920675-1G APOSOR920675-5G
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 98%
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Smeltepunkt: 112…115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19440718
CAS-nummer: 22744-12-3