3-Cyclohexyl-1-propanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Hydroxypropylcyclohexane, 3-Cyclohexylpropan-1-ol
OR920665-25G OR920665-5G
APOSOR920665-25GEA 2510 DKK
APOSOR920665-25G APOSOR920665-5G
3-Cyclohexyl-1-propanol 95%
3-Cyclohexyl-1-propanol
Formel: C₉H₁₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001528
CAS-nummer: 1124-63-6