3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid, pinacol ester, 1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperidine
OR9206-1G OR9206-250MG
APOSOR9206-1GEA 1950 DKK
APOSOR9206-1G APOSOR9206-250MG
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₈H₂₈BNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08435871
CAS-nummer: 859833-21-9