2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920597-10G OR920597-1G OR920597-5G
APOSOR920597-10GEA 6490 DKK
APOSOR920597-10G APOSOR920597-1G APOSOR920597-5G
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol 95%
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol
Formel: C₇H₁₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012306
CAS-nummer: 24892-49-7