2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Chloro-2-(methoxymethoxy)-1-propene
OR920588-1G OR920588-5G
APOSOR920588-1GEA 1820 DKK
APOSOR920588-1G APOSOR920588-5G
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene 95%
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene
Formel: C₅H₉ClO₂
Molekylvægt: 136.58 g/mol
Kogepunkt: 63 °C
Massefylde: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130115
CAS-nummer: 105104-40-3
UN nummer: 1993
ADR: 3 III