3-Mercaptoisobutyric acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920443-1G OR920443-25G OR920443-5G
APOSOR920443-1GEA 985 DKK
APOSOR920443-1G APOSOR920443-25G APOSOR920443-5G
3-Mercaptoisobutyric acid 95%
3-Mercaptoisobutyric acid
Formel: C₄H₈O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671555
CAS-nummer: 26473-47-2