6-Hepten-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920322-1G OR920322-250MG OR920322-5G
APOSOR920322-1GEA 2030 DKK
APOSOR920322-1G APOSOR920322-250MG APOSOR920322-5G
6-Hepten-1-ol 95%
6-Hepten-1-ol
Formel: C₇H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00229167
CAS-nummer: 4117-10-6