(4-Pyridyl)eddikesyreethylester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920243-25G OR920243-5G
APOSOR920243-25GEA 2780 DKK
APOSOR920243-25G APOSOR920243-5G
(4-Pyridyl)eddikesyreethylester 95%
(4-Pyridyl)eddikesyreethylester
Formel: C₉H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051830
CAS-nummer: 54401-85-3