cis-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920231-1G OR920231-250MG
APOSOR920231-1GEA 1690 DKK
APOSOR920231-1G APOSOR920231-250MG
cis-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
cis-4-tert-Butylcyclohexanol
Formel: C₁₀H₂₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070476
CAS-nummer: 937-05-3