2,5-Dichlorphenylhydrazin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9202-25G OR9202-5G
APOSOR9202-25GEA 933 DKK
APOSOR9202-25G APOSOR9202-5G
2,5-Dichlorphenylhydrazin
2,5-Dichlorphenylhydrazin
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Smeltepunkt: 102…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007576
CAS-nummer: 305-15-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III