Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetate, 1-Methylpyrrole-2-acetic Acid Methyl Ester
OR920190-25G OR920190-5G
APOSOR920190-25GEA 1500 DKK
APOSOR920190-25G APOSOR920190-5G
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate 95%
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molekylvægt: 153.18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009752
CAS-nummer: 51856-79-2