sec-Butyl crotonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Crotonic Acid sec-Butyl Ester
OR920185-100G OR920185-25G OR920185-5G
APOSOR920185-100GEA 4310 DKK
APOSOR920185-100G APOSOR920185-25G APOSOR920185-5G
sec-Butyl crotonate 95%
sec-Butyl crotonate
Formel: C₈H₁₄O₂
Molekylvægt: 142.20 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059054
CAS-nummer: 10371-45-6