Allylphenylether 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920084-100G OR920084-500G
APOSOR920084-100GEA 567 DKK
APOSOR920084-100G APOSOR920084-500G
Allylphenylether 98%
Allylphenylether
Formel: H₂CCHCH₂OC₆H₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008644
CAS-nummer: 1746-13-0