2-Hydroxyiminopropiophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920080-25G OR920080-5G
APOSOR920080-25GEA 1640 DKK
APOSOR920080-25G APOSOR920080-5G
2-Hydroxyiminopropiophenon 98%
2-Hydroxyiminopropiophenon
Formel: C₉H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002115
CAS-nummer: 119-51-7