5-Phenyl-o-anisidin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920042-1G OR920042-25G OR920042-5G
APOSOR920042-1GEA 269 DKK
APOSOR920042-1G APOSOR920042-25G APOSOR920042-5G
5-Phenyl-o-anisidin 95%
5-Phenyl-o-anisidin
Formel: C₁₃H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007790
CAS-nummer: 39811-17-1