1-(2-Chlorethoxy)propan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloroethyln-propylether, 2-Chloroethyl Propyl ether, 2-Propoxyethyl chloride
OR919962-25G OR919962-100G
APOSOR919962-25GEA 545 DKK
APOSOR919962-25G APOSOR919962-100G
1-(2-Chlorethoxy)propan 98%
1-(2-Chloroethoxy)propane
Formel: ClCH₂CH₂OCH₂CH₂CH₃
Molekylvægt: 122.59 g/mol
Kogepunkt: 131
Smeltepunkt: -60
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059052
CAS-nummer: 42149-74-6