1-Brom-4-chlorbutan 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR919950-100G OR919950-500G
APOSOR919950-100GEA 1100 DKK
APOSOR919950-100G APOSOR919950-500G
1-Brom-4-chlorbutan 97+%
1-Bromo-4-chlorobutane
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Kogepunkt: 175…176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001010
CAS-nummer: 6940-78-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III