1-Ethyl-1-(p-tolyl)hydrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919938-10G OR919938-1G OR919938-5G
APOSOR919938-10GEA 4470 DKK
APOSOR919938-10G APOSOR919938-1G APOSOR919938-5G
1-Ethyl-1-(p-tolyl)hydrazine 95%
1-Ethyl-1-(p-tolyl)hydrazine
Formel: C₉H₁₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03844793
CAS-nummer: 61715-72-8