1-Ethyl-1-phenylhydrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919806-1G OR919806-5G
APOSOR919806-1GEA 985 DKK
APOSOR919806-1G APOSOR919806-5G
1-Ethyl-1-phenylhydrazine 95%
1-Ethyl-1-phenylhydrazine
Formel: C₈H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031413
CAS-nummer: 644-21-3