2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxy-p-anisidine Hydrochloride, 2-Amino-5-methoxyphenol Hydrochloride
OR919803-1G OR919803-250MG
APOSOR919803-1GEA 632 DKK
APOSOR919803-1G APOSOR919803-250MG
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride 97%
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride
Formel: C₇H₉NO₂
Molekylvægt: 175.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052002
CAS-nummer: 39547-15-4