1,2,4,5-Tetramethylimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919739-1G OR919739-25G OR919739-5G
APOSOR919739-1GEA 164 DKK
APOSOR919739-1G APOSOR919739-25G APOSOR919739-5G
1,2,4,5-Tetramethylimidazole 95%
1,2,4,5-Tetramethylimidazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059162
CAS-nummer: 1739-83-9