4-(2-Acetoxyethoxy)toluene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919731-10G OR919731-1G OR919731-5G
APOSOR919731-10GEA 1010 DKK
APOSOR919731-10G APOSOR919731-1G APOSOR919731-5G
4-(2-Acetoxyethoxy)toluene 95%
4-(2-Acetoxyethoxy)toluene
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059337
CAS-nummer: 6807-11-0