2,2'-Dipyridylamin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,2'-Iminodipyridine, Di(pyridin-2-yl)amine, Chlorpheniramine Related Compound B
OR919705-25G OR919705-5G
APOSOR919705-25GEA 3180 DKK
APOSOR919705-25G APOSOR919705-5G
2,2'-Dipyridylamin 99%
2,2'-Dipyridylamin
Formel: C₁₀H₉N₃
Molekylvægt: 171.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006247
CAS-nummer: 1202-34-2