1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(2-Cyanoethyl)-2-pipecoline
OR919695-25G OR919695-5G
APOSOR919695-25GEA 1640 DKK
APOSOR919695-25G APOSOR919695-5G
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine 95%
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine
Formel: C₉H₁₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191397
CAS-nummer: 140837-33-8