3-Hepten-2-one 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919591-25G OR919591-5G
APOSOR919591-25GEA 484 DKK
APOSOR919591-25G APOSOR919591-5G
3-Hepten-2-one 96%
3-Hepten-2-one
Formel: C₇H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015564
CAS-nummer: 1119-44-4