Valeramid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919589-25G OR919589-100G
APOSOR919589-25GEA 709 DKK
APOSOR919589-25G APOSOR919589-100G
Valeramid 95%
Valeramid
Formel: C₅H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041895
CAS-nummer: 626-97-1