2,3-Dimethoxybenzylalkohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919570-25G OR919570-5G
APOSOR919570-25GEA 420 DKK
APOSOR919570-25G APOSOR919570-5G
2,3-Dimethoxybenzylalkohol 95%
2,3-Dimethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004612
CAS-nummer: 5653-67-8