Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919434-5G OR919434-1G OR919434-10G
APOSOR919434-5GEA 1120 DKK
APOSOR919434-5G APOSOR919434-1G APOSOR919434-10G
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 97%
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate
Formel: C₅H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063450
CAS-nummer: 72657-23-9